Principaux documents
30282-U
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
Conditionnement
pkg of 10 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)