29883-U
SLB®-IL111i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Paramètres
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Type de colonne
capillary extremely polar
Description générale
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable