Principaux documents
29109-U
Supelco
Flacon Interlock avec insert en verre soudé, bouchon à vis
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
TM=["Interlocked"] Screw Cap Vial with Glass Insert
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
Description
Interlocked vial (with fused-in insert)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL (300 μL)
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Le nouveau flacon Interlock/Insert de flacon de volume limité est un insert de 300 μL en verre au sommet à rebord soudé de façon permanente dans des flacons de verre de 12 x 32 mm. Ce produit fournit à l′utilisateur la commodité et la performance d′un microflacon en une pièce pour seulement une fraction du prix.
  • Le sommet à rebord permet de centrer les inserts dans le flacon
  • la fusion verre sur verre élimine la crainte d′une contamination
  • Les flacons sont faits en verre borosilicaté de type 1 avec le choix entre verre transparent et verre ambré
Informations légales
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.