Principaux documents
29049-U
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
black polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
9mm Open Top Screw Cap
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septum (with slit)
black polypropylene cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable