Principaux documents
28449-U
Supelco
Fiole supérieure avec robinet
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pk of 1
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Capacité
250 mL
Taille du col
24 mm
Volume
250 mL
Application(s)
food and beverages