Principaux documents
28364-U
Supelco
Générateur Air/Azote domnick hunter®
Model 3001, 230 volts, output flow, 0 ‑ 3000 cc/min
Synonyme(s) :
GÉNÉRATEUR D’AIR/N2 NITROX MODÈLE 3001 AVEC COMPRESSEUR 220 V
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Caractéristiques
output flow 0 ‑ 3000 cc/min
Fabricant/nom de marque
Domnick Hunter G7-010E
Description générale
Les générateurs d′azote/air Nitrox sont parfaits pour un laboratoire encombré ! Ils fournissent en continu de l′azote propre et sec, de haute pureté et de l′air propre de haute pureté.
Ces générateurs utilisent la technologie PSA (pressure swing adsorption) pour assurer une production continue de gaz de grande pureté. Un compresseur à pistons secs fournit un air comprimé filtré (7 bar/1015 psig) à un lit de tamis moléculaire de carbone qui élimine de façon sélective l′oxygène, la vapeur d′eau, le dioxyde de carbone et les autres contaminants. Le lit adsorbant alterne entre le mode adsorbant et le mode régénération, faisant en sorte que l′azote produit réponde aux seuils de pureté spécifiés. Un réservoir de stockage garantit la fourniture continue d′azote. De plus, l′air comprimé est envoyé vers un lit d′alumine activé pour supprimer la vapeur d′eau et les autres contaminants. Le lit adsorbant alterne entre les modes purification et régénération, et un réservoir de stockage garantit la fourniture continue de gaz pur.
Avec un compresseur d′air à pistons secs intégral
Approuvé CE
Kits d′entretien des filtres et informations sur la garantie disponibles sur demande. Contactez le service technique de Supelco à l′adresse techservice@sial.com ou téléphonez au 0800-312-467.
Informations légales
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin