Key Documents
28221-U
Supelco
Dispositif d'échantillonnage diffusif DSD-DNPH
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Passive DNPH sampler
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Agence
OSHA 1007
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling aldehydes
Application
Le dispositif d'échantillonnage diffusif DSD-DNPH peut être utilisé comme échantillonneur d'air passif pour l'analyse des composés organiques volatils dans les échantillons d'air dans les investigations des facteurs menant au syndrome des bâtiments malsains dans les habitations résidentielles.
Le dispositif d′échantillonnage diffusif DSD-DNPH peut être utilisé comme échantillonneur d′air passif pour l′analyse des composés organiques volatils dans les échantillons d′air dans les investigations des facteurs menant au syndrome des bâtiments malsains dans les habitations résidentielles.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Symptom definitions for SBS (sick building syndrome) in residential dwellings.
Wang LB, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211(1-2), 114-120 (2008)