Principaux documents
27518
Supelco
Flacons gradués, bouchon à vis, préassemblés
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc.