Principaux documents
27510-U
Supelco
Septa, PTFE bleu/silicone blanc, pack de 100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C max. temp.
D.E.
8 mm
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 2 mL vial - standard opening
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable