Principaux documents
27470-U
Supelco
Flacons (vials), à bouchon à vis sans ouverture avec liner en aluminium, pré-assemblées, pack de 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS AMBRÉS DE 7 ML, S/T, BOUCHON PLEIN AVEC LINER ALUMINIUM
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425