Principaux documents
27222-U
Supelco
Capsule à sertir (sans septum)
removable center 13 mm
, diam. × opening 13 mm × 6.4 mm, for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
silver aluminum
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × ouverture
13 mm × 6.4 mm
Raccords
thread for 13
Compatibilité
for use with 2 mL - 2.5 mL standard opening crimp top vials
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable