27174-U
Bouchons pleins à vis
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Taille
20-400
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 20-400
Compatibilité
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable