Principaux documents
27093-U
Supelco
Bouchon à vis percé et septum PTFE/silicone, assemblé
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Nataliya Chorna et al.
Biomedicines, 8(4) (2020-04-12)
The multi-omic integration of microbiota data with metabolomics has gained popularity. This protocol is based on a human multi-omics study, integrating cervicovaginal microbiota, HPV status and neoplasia, with urinary metabolites. Indeed, to understand the biology of the infections and to