Principaux documents
23909
Supelco
Tube purificateur OMI®
OMI-4 Purifier Tube
Synonyme(s) :
TUBE INDICATEUR OMI®-4 ***NO UPS***
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description générale
Le tube OMI est un purificateur de polissage qui élimine de nombreux contaminants que d′autres purificateurs en amont laissent passer. Il élimine simultanément l′humidité, l′oxygène, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, la plupart des composés de soufre et des composés halogénés, les alcools et les phénols à une concentration inférieure à 10 ppb. Il est recommandé d′installer un OMI dans les flux de gaz vecteur directement en amont de chaque GC. L′OMI est formé de deux constituants :
  • Un portoir de tube qui est placé dans le système d′administration de gaz. L′utilisation du polycarbonate permet de voir à travers le portoir et favorise la sécurité.
  • Un tube purificateur contenant une résine indicatrice, qui change de couleur (de noir à marron) lorsqu′elle est exposée à une quantité d′humidité ou d′oxygène dès 1 ppm). L′utilisation du verre permet de voir à travers le tube et évite la diffusion des contaminants de l′air ambiant dans le flux de gaz.
Les tubes purificateurs épuisés sont facilement remplacés. Il suffit de dévisser l′unité à l′extrémité du portoir de tube et de la remplacer par un nouveau tube purificateur. La construction du tube évite l′introduction d′air ambiant dans le nouveau tube lors de sont installation (des films en aluminium à chaque extrémité sont percés lorsque l′unité est vissée sur le portoir de tube pour terminer l′installation).
Remarque : Cet article nécessite un portoir réutilisable (vendu séparément).
Note de bas de page
First time users must order both a purifier tube and a reuseable holder (P/N 23926).
Informations légales
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nécessaire, mais non fourni
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable