Principaux documents
22137-U
Bouchons, Swagelok®
Swagelok® 100-P, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Synonyme(s) :
BOUCHONS MÂLES SWAGELOK 100P, ACIER INOXYDABLE, 1/16″, UNITAIRE®
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 100-P
Raccords
1/16 in. Swagelok
Application
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11(1), 61-63 (1971)