Principaux documents
21008-U
Supelco
Grille en acier inoxydable
Synonyme(s) :
Large PUF Cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
Gamme de produits
ORBO
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Supelco ORBO 2000
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC