Principaux documents
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
eCl@ss :
32110204
product name
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Forme
solid
Niveau de qualité
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Volume
~460 cc
Taille des particules
8-12 mesh
Dimension de pores
5 Å
Description générale
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable