13630-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bucket of 500g
Synonyme(s) :
C18 silica, 200-400 mesh, 40-75 micron
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bucket of 500 g
Technique(s)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
75-150 μm
Dimension de pores
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable