12019AST
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["Astec"] TM=["CHIROBIOTIC"] T Chiral Chromatography Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne chirale pour HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L63
Description
HPLC column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
teicoplanin glycopeptide phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
3.8-6.8
Technique de séparation
chiral
Description générale
- Phase greffée : Téicoplanine
- Plage de pH de fonctionnement : 3,8 à 6,8
- Diamètre des particules : 5, 10 ou 16 μm
- Taille des pores : 100 Å (CHIROBIOTIC® T) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Foire aux questions sur les colonnes CHIROBIOTIC
Références bibliographiques sur les colonnes CHIROBIOTIC
Documentation sur les produits chiraux
Application
- Chiral liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method development for the detection of salbutamol in urine samples: This research highlights the application of Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column in sports medicine, specifically in the sensitive and accurate detection of salbutamol, a performance-enhancing beta-agonist, using advanced chiral chromatography techniques (Chan et al., 2016).
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases: Demonstrating the utility of Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column for enantiomeric purity assessment in pharmaceutical research, this study provides insights into the precise separation of complex amino acid derivatives critical for developing new therapeutic agents (Berkecz et al., 2009).