ZRB2221
Anti-NKX2-1 Antibody, clone 1H5-H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Anti-HIF-2α/EPAS1 Antibody, clone 2L21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, Homeobox protein NK-2 homolog A, Homeobox protein Nkx-2.1, T/EBP, TTF-1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1, Thyroid-specific enhancer-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H5-H2, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 38.60 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, porcine, bovine, rat, canine, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... NKX2-1(7080)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in TT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NKX2-1 in TT cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NKX2-1 in Human thyroid tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NKX2-1 peptide with a KD of 2.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NKX2-1 in TT cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable