ZRB2165
Anti-PRRX1 Antibody, clone 1L16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Paired mesoderm homeobox protein 1;Homeobox protein PHOX1;Paired-related homeobox protein 1;PRX-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1L16, recombinant monoclonal
Description
1L16 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 24.3 kDa
observed mol wt ~30-33 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRRX1(5396)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1:10,000 of this antibody detected PRRX1 in C6 cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PRRX1 in C6 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PRRX1 in human testis tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PRRX1 in Western Blotting applications (Data Courtesy of Dr Takarada from Okayama University).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1