Z740236
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Synonyme(s) :
Thin Layer Chromatography Sheets
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05748.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter