Principaux documents
Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1634
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1016, 1137 (rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG