Principaux documents
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 800 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2079
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
1000 μL
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilité
Compatibility
Biohit mLINE 100-1000 μl
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.