Principaux documents
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 5259
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5051 (bucket)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG