Z640271
Eppendorf® epT.I.P.S. box
volume range 100-5000 μL
Synonyme(s) :
pipetting tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
violet rack
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 24 (includes 1 reusable box)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030 073.169
Eppendorf® 022491385
Longueur
120 mm
Volume maximum
5 mL
Gamme de volumes
100-5000 μL
Catégories apparentées
Description générale
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.