Z4402
Zinterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Zinterol hydrochloride, N-[5-[2-[(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-Methanesulfonamide Hydrochloride; MJ 9184
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)(Cc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(NS(C)(=O)=O)c2
InChI
1S/C19H26N2O4S/c1-19(2,12-14-7-5-4-6-8-14)20-13-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)21-26(3,24)25/h4-11,18,20-23H,12-13H2,1-3H3
Clé InChI
XJBCFFLVLOPYBV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable