Principaux documents
Z369004
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 1000 ea (Packed in a bag)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Longueur:
3.2 cm
Volume maximum:
10 μL
Gamme de volumes:
0.1-10 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
Fabricant/nom de marque:
Finn 9400310
Finn
Matériaux
pink
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
Fabricant/nom de marque
Finn 9400310
Finn
Longueur
3.2 cm
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Compatibilité
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries