Z329509
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Joint
joint ST/NS neck24/29
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
Hauteur
298 mm
Capacité
1,000 mL