Principaux documents
Z327379
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
subdivision 1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
Plage de mesure du volume
100 mL
Hauteur
250 mm
Description générale
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Autres remarques
BR35138 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG