Principaux documents
Z290637
Sigma-Aldrich
Flacons pour filtration sous vide
collection flask, capacity 4000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
glass housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Contenance du flacon
4000 mL
Capacité
4000 mL
Capacité de l'entonnoir
4000 mL
Raccords
connector for 40/35 joint
Description générale
Flask does not have side arm.