WH0000142M1
Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PARP1 Antibody - Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse, Parp1 Antibody, Anti-ADPRT, Anti-ADPRT1, Anti-PARP, Anti-PARP1, Anti-PPOL, Anti-pADPRT1, Anti-poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARP1(142)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Application
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- high-throughput cellular thermal shift assay (CESTA HT)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable