W1754
Eau
PCR Reagent, suitable for PCR
Synonyme(s) :
H2O
About This Item
Produits recommandés
product name
Eau, PCR Reagent
Qualité
PCR Reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
3 mmHg
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Conditionnement
vial of 1.5 mL
Technique(s)
PCR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Activité étrangère
DNase, none detected
RNase, none detected
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of the reaction mixture and as a diluting agent in microfluidic RT-qPCR
- as a component of the reaction mixture for the amplification of products from fungal (Trametes versicolor) DNA
- as a diluting agent and as a component of the reaction mixture for the amplification of cDNA
- Water has been used to make up the final volume of the sample in polymerase chain reaction (PCR)
Adéquation
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves