T9792
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Synonyme(s) :
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate, TNS
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H15NO3S.Na/c1-12-2-6-15(7-3-12)18-16-8-4-14-11-17(22(19,20)21)9-5-13(14)10-16;/h2-11,18H,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
QZZGQOXRGFDEJP-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3