Principaux documents
T6666
Sigma-Aldrich
Chlorhydrate de Trizma®
BioXtra, pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro Beilstein :
3675235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.2% (as SO4)
Perte
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Pf
150-152 °C
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Comparez facilement les spécifications des différents produits à base de Trizma HCl grâce au Tableau de spécification du Trizma HCl.
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Le D He et al.
Bio-protocol, 7(5), e2157-e2157 (2017-03-05)
Drechmeria coniospora is a nematophagous fungus and potential biocontrol agent. It belongs to the Ascomycota. It is related to Hirsutella minnesotensis, another nematophagous fungus but, phylogenetically, it is currently closest to the truffle parasite Tolypocladium ophioglossoides. Together with its natural
Antonio F Melo Junior et al.
Life sciences, 257, 118138-118138 (2020-07-28)
Hypertension is a relevant sex and sex hormones-dependent risk factor where the cardiovascular and renal health of the population are concerned. Men experience greater losses of renal function (RF) than women, but the mechanisms remain somewhat unclear. Our goal was
Lorena Martin-Jaular et al.
The EMBO journal, 40(8), e105492-e105492 (2021-03-13)
Cells release diverse types of extracellular vesicles (EVs), which transfer complex signals to surrounding cells. Specific markers to distinguish different EVs (e.g. exosomes, ectosomes, enveloped viruses like HIV) are still lacking. We have developed a proteomic profiling approach for characterizing
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the