T5574
Terrific Broth
Liquid microbial growth medium
Synonyme(s) :
TB medium, Tartoff – Hobbs medium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Description
Liquid Medium
Stérilité
sterile; 0.2 μm filtered
Forme
liquid
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Composants
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
4ml/L Glycerol
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves