T2668
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 16 mL
Synonyme(s) :
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 50,000 × g
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 3139-0016
Capacité nominale
16 mL