SYNB135121
Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 210 mm, clear borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Synthware B135121, desiccator with Top Knob
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech B135121
D.E. du flacon
210 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages