SRP2139
PPAR δ, ligand binding domain (165-441), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FAAR, MGC3931, NR1C2, NUC1, NUCI, NUCII, PPARB
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~58.2 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
300 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PPARD(5467)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable