Principaux documents
SRP0523
Sigma-Aldrich
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
70.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... COX1(6775083)
Description générale
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :