Principaux documents
SRP0502
Sigma-Aldrich
CEACAM, AviTag ,His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, biliary glycoprotein
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
47 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CEACAM1(634)
Description générale
Human CEACAM, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 or biliary glycoprotein, (GenBank Accession No. NM_ 001712), amino-acids 35-428, with C-terminal Avi-His-tag, MW = 47 kDa, expressed in HEK293 cells. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable