Principaux documents
SRP0236
Sigma-Aldrich
PI3 kinase (p110d/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PI3-kinase p110 subunit delta, PIK3CD, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, delta, ptdIns-3-kinase subunit p110-δ
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥1.1 pmol/min-μg
Poids mol.
146 kDa (p110δ)
83.5 kDa (p85α)
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIK3CD(5293)
Description générale
Complex of N-terminal GST tagged recombinant full-length human p110δ (GenBank Accession No. NM_005026), and recombinant full length, human p85α, GenBank Accession No. XM_043865). Coexpressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :