SML3688
Hypoxia probe 4
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Methoxy-1,2-dimethyl-3-(((3-oxo-9-(O-tolyl)-3H-xanthen-6-yl)oxy)methyl)-1H-indole-4,7-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
, Faint yellow to yellow-brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CN1C(C(C=C2OC)=O)=C(C2=O)C(COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4C)=C5C=C6)C(OC5=CC6=O)=C3)=C1C
InChI
1S/C32H25NO6/c1-17-7-5-6-8-21(17)29-22-11-9-19(34)13-26(22)39-27-14-20(10-12-23(27)29)38-16-24-18(2)33(3)31-25(35)15-28(37-4)32(36)30(24)31/h5-15H,16H2,1-4H3
Clé InChI
MQKQLIOGOATWPT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable