Principaux documents
SML3438
Sigma-Aldrich
NDI-091143
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Chloro-5-[[(4,6-difluoro[1,1′-biphenyl]-3-yl)amino]sulfonyl]-4-hydroxy-benzoic acid, methyl ester, Methyl 3-chloro-5-[(2,4-difluoro-5-phenylphenyl) sulfamoyl]-4-hydroxybenzoate, NDI 091143, NDI091143
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H14ClF2NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
NDI-091143 is a highly potent, allosteric ATP-citrate lyase inhibitor (human ACLY IC50 = 4.8 nM by coupled enzyme assay with 85 μM citrate; IC50 = 2.1 nM by ADP-Glo assay) that indirectly disrupts citrate binding (Ki = 7 nM) by targeting an adjacent hydrophobic site (kon = 1.02 x 10^6/M/s, koff = 0.0019/s).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable