Principaux documents
SML3347
Sigma-Aldrich
NPSP795 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(4-Cyano-3-(3-((1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride, 4-Cyano-3-[(2R)-3-[[2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,1-dimethylethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]benzenepropanoic acid hydrochloride, SB-423562 hydrochloride, SHP635
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32N2O4 · xHCl
Poids moléculaire :
436.54 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121801
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
InChI
1S/C26H32N2O4/c1-26(2,14-19-11-20-5-3-4-6-21(20)12-19)28-16-23(29)17-32-24-13-18(8-10-25(30)31)7-9-22(24)15-27/h3-7,9,13,19,23,28-29H,8,10-12,14,16-17H2,1-2H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
Clé InChI
NJBFJCJKWWIKRD-HSZRJFAPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Calcium-sensing receptor negative allosteric modulator; suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable