SML3319
WM-3835
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N′-(4-Fluoro-5-methylbiphenylcarbonyl)-3-hydroxybenzenesulfonohydrazide, WM 3835, WM3835, [1,1’-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 4-fluoro-5-methyl-, 2-[(3-hydroxyphenyl)sulfonyl]hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(S(NNC(C2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC(C)=C2F)=O)(=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C20H17FN2O4S/c1-13-10-15(14-6-3-2-4-7-14)11-18(19(13)21)20(25)22-23-28(26,27)17-9-5-8-16(24)12-17/h2-12,23-24H,1H3,(H,22,25)
Clé InChI
KVJFJJXCBRSCDY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable