A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10N2O8P·Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@](N2C(NC(C=C2)=O)=O)([H])O[C@@]3([H])[C@@]1([H])OP(OC3)(O[Na])=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);/q;+1/p-1
InChI key
APYWIKXPIFYSBG-UHFFFAOYSA-M
General description
3’,5’-cyclic uridine monophosphate (cUMP) is a cyclic pyrimidine nucleotide. cUMP (3’,5’-cyclic uridine monophosphate) sodium salt is a secondary messenger functioning in bacterial immunity against viruses.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c