Principaux documents
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H23N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
InChI
1S/C24H23N5O4/c1-15(2)29(24(32)18-7-8-19-20(11-18)33-13-22(30)27-19)12-16-3-5-17(6-4-16)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h3-11,14-15H,12-13H2,1-2H3,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
Actions biochimiques/physiologiques
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable