SML2726
Endosidin9
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Bromo-N-(4-Nitrophenyl)-2-thiophenesulfonamide, ES9
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1[s]c(cc1)Br
InChI
1S/C10H7BrN2O4S2/c11-9-5-6-10(18-9)19(16,17)12-7-1-3-8(4-2-7)13(14)15/h1-6,12H
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable