SML2399
ML327
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2-Dihydro-2-oxo-N-[3-[[(5-phenyl-3-isoxazolyl)carbonyl]amino]propyl]-3-pyridinecarboxamide, CID 60167648
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1[c](c(ccc1)C(=O)NCCCNC(=O)c2n[o]c(c2)c3ccccc3)=O
Clé InChI
NNNDNXLMQAPQQQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable